Principaux documents
904619
Sigma-Aldrich
DMT-2′O-TBDMS-rU-3-15N phosphoramidite
≥98 atom % 15N, ≥95% (CP)
Synonyme(s) :
5′-O-[bis(4-methoxyphenyl)phenylmethyl]-2′-O-[(1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl]-uridine-3-15N, 3′-[2-cyanoethyl N,N-bis(1-methylethyl)phosphoramidite]
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C45H6115NN3O9PSi
Poids moléculaire :
862.04
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41106305
Nomenclature NACRES :
NA.12
Pureté isotopique
≥98 atom % 15N
Niveau de qualité
Essai
≥95% (CP)
Forme
powder
Technique(s)
bio NMR: suitable
oligo synthesis: suitable
Changement de masse
M+1
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
C[Si](C(C)(C)C)(C)O[C@@H]1[C@H](OP(N(C(C)C)C(C)C)OCCC#N)[C@@H](COC(C2=CC=CC=C2)(C3=CC=C(OC)C=C3)C4=CC=C(OC)C=C4)O[C@H]1N5C([15NH]C(C=C5)=O)=O
InChI
1S/C45H61N4O9PSi/c1-31(2)49(32(3)4)59(55-29-15-27-46)57-40-38(56-42(48-28-26-39(50)47-43(48)51)41(40)58-60(10,11)44(5,6)7)30-54-45(33-16-13-12-14-17-33,34-18-22-36(52-8)23-19-34)35-20-24-37(53-9)25-21-35/h12-14,16-26,28,31-32,38,40-42H,15,29-30H2,1-11H3,(
Clé InChI
SKNLXHRBXYGJOC-OEYJPQTKSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable