903841
Tungsten (IV) disulfide
lithium intercalated
Synonyme(s) :
LiWS2, Lithium intercalated 2D-Tungsten disulfide, Lithium intercalated tungsten sulfide, WS2Li
About This Item
Produits recommandés
Forme
solid
Catégories apparentées
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable