902535
Amino-PEG4-t-butyl ester
Synonyme(s) :
tert-Butyl 1-amino-3,6,9,12-tetraoxapentadecan-15-oate, H2N-PEG4-CH2CH2COOtBu, H2N-dPEG(4)-CO-OtBu
About This Item
Produits recommandés
Forme
liquid
Pertinence de la réaction
reagent type: cross-linking reagent
Indice de réfraction
n/D 1.4508
Densité
1.04479 g/mL
Groupe fonctionnel
amine
ester
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
NCCOCCOCCOCCOCCC(OC(C)(C)C)=O
InChI
1S/C15H31NO6/c1-15(2,3)22-14(17)4-6-18-8-10-20-12-13-21-11-9-19-7-5-16/h4-13,16H2,1-3H3
Clé InChI
PKESARRNSGIDRD-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Technology Spotlight: Degrader Building Blocks for Targeted Protein Degradation
Autres remarques
Development of Substrate-Selective Probes for Affinity Pulldown of Histone Demethylases
A bisphosphonate tweezers and clickable PEGylated PAMAM dendrons for the preparation of functional iron oxide nanoparticles displaying renal and hepatobiliary elimination
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable