901940
Graphene oxide
pH stabilized, dispersion (in 0.05 M HEPES buffer), pH 7.5
About This Item
Produits recommandés
Forme
dispersion (in 0.05 M HEPES buffer)
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Concentration
1 mg/mL
pH
7.5
Autre catégorie plus écologique
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
Professor Rivnay (Northwestern University, USA) discusses using organic mixed conductors as an alternative to efficiently bridge the ionic world of biology with contemporary microelectronics.
CRISPR/Cas9 delivery via nonviral nanoparticles shows promising advancements for gene editing in disease treatment.