777676
Graphene oxide dispersion
4 mg/mL,dispersion in H2O, avg. no. of layers, 1
Synonyme(s) :
GO dispersion in H2O
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Graphene oxide, 4 mg/mL, dispersion in H2O, avg. no. of layers, 1
Description
dispersibility: Polar solvents
Niveau de qualité
Forme
dispersion in H2O
Caractéristiques
avg. no. of layers 1 measured in 0.5mg/mL (>95%)
avg. no. of layers 1
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Concentration
4 mg/mL
Autre catégorie plus écologique
, Enabling
Chaîne SMILES
O=C(O)C1C2=C3C4=C5C6=C7C8=C9C%10=C%11C(C%12=C%13C%10=C%14C8=C%15C6=C%16C4=C%17C2=CC(C(O)=O)C%18=C%17C%19=C%16C%20=C%15C%21=C%14C%22=C%13C(C%23=C%24C%22=C%25C%21=C%26C%20=C%27C%19=C%28C%18=CC(C(O)=O)C%29=C%28C%30=C%27C%31=C%26C%32=C%25C%33=C%24C(C%34=C%35C
InChI
1S/C140H42O20/c141-131(142)26-13-23-15-44-62(140(159)160)45-16-24-14-40-31(132(143)144)5-1-29-41-20-48(135(149)150)56-33-7-3-28-27-2-6-32-55-37(133(145)146)11-9-35-60(138(155)156)42-17-25-18-43-61(139(157)158)36-10-12-38(134(147)148)58-46-21-50(137(153)154)59-47-22-49(136(151)152)57-34-8-4-30-39(19-26)51(23)78-72(44)88-75(45)80-52(24)79(54(29)40)95-71(41)83(56)101-93-69(33)64(28)91-90-63(27)68(32)92-86(66(35)55)73(42)81-53(25)82-74(43)87(67(36)58)96-76(46)85(59)103-97-77(47)84(57)102-94-70(34)65(30)89(78)105-104(88)115-98(80)111(95)116(101)126-122-110(93)107(91)120-119-106(90)108(92)99(81)114-100(82)112(96)118(103)128(124(114)119)123-113(97)117(102)127(130(122)129(120)123)121(109(94)105)125(115)126/h2,5,7-10,12-22,26,38,48-50H,1,3-4,6,11H2,(H,141,142)(H,143,144)(H,145,146)(H,147,148)(H,149,150)(H,151,152)(H,153,154)(H,155,156)(H,157,158)(H,159,160)
Clé InChI
VTWITIAIMADGRM-UHFFFAOYSA-N
Application
Stockage et stabilité
Autres remarques
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Déjà en possession de ce produit ?
Articles
Graphene oxide, a monomolecular layer of graphite with oxygen functionalities, holds unique properties valuable for various applications in materials science.
CRISPR/Cas9 delivery via nonviral nanoparticles shows promising advancements for gene editing in disease treatment.
Professors summarize recent 2D materials synthesis advancements and biosensing applications in various fields.
Recent demand for electric and hybrid vehicles, coupled with a reduction in prices, has caused lithium-ion batteries (LIBs) to become an increasingly popular form of rechargeable battery technology.
Contenu apparenté
Les batteries, supercondensateurs et piles à combustible sont des dispositifs de stockage et de conversion d'énergie, basés sur la production d'énergie électrochimique au niveau d'une interface électrode/électrolyte et d'une séparation assurant le transport d'électrons/ions.
Batteries, fuel cells, and supercapacitors rely on electrochemical energy production. Understand their operation and electron/ion transport separation.