901744
2-(5-(3-(4-(2-Bromo-5-fluorophenoxy)piperidin-1-yl)isoxazol-5-yl)-2H-tetrazol-2-yl)acetic acid
Synonyme(s) :
Aryl halide chemistry informer library compound X9
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder or crystals
Disponibilité
available only in USA
Groupe fonctionnel
bromo
carboxylic acid
fluoro
Chaîne SMILES
Fc1cc(c(cc1)Br)OC2CCN(CC2)c3n[o]c(c3)c4n[n](nn4)CC(=O)O
InChI
1S/C17H16BrFN6O4/c18-12-2-1-10(19)7-13(12)28-11-3-5-24(6-4-11)15-8-14(29-22-15)17-20-23-25(21-17)9-16(26)27/h1-2,7-8,11H,3-6,9H2,(H,26,27)
Clé InChI
UJEAABFSXKCSGI-UHFFFAOYSA-N
Application
Attention
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Self-react. C
Code de la classe de stockage
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable