901635
Poly(ethylene glycol) bis(2-pyridyl KAT)
PEG average Mn 10,000
Synonyme(s) :
KAT PEG, bis KAT PEG, di KAT PEG
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder or solid
Poids mol.
PEG average Mn 10,000
PEG ~10,000 Da
Couleur
off-white to pale yellow
Température de stockage
2-8°C
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Certificats d'analyse (COA)
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Déjà en possession de ce produit ?
Articles
CRISPR/Cas9 delivery via nonviral nanoparticles shows promising advancements for gene editing in disease treatment.
Contenu apparenté
Bode Group creates N-mesityl-NHC catalysts for enantioselective annulations and SnAP reagents for one-pot aldehyde conversion into N-heterocycles.