Principaux documents
901584
Sigma-Aldrich
15-Crown-5 solution
1 M in THF
Synonyme(s) :
1,4,7,10,13-Pentaoxacyclopentadecane
About This Item
Formule linéaire :
C10H20O5
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Forme
liquid
Concentration
1 M in THF
Densité
0.930 g/mL
Température de stockage
room temp
InChI
1S/C10H20O5/c1-2-12-5-6-14-9-10-15-8-7-13-4-3-11-1/h1-10H2
Clé InChI
VFTFKUDGYRBSAL-UHFFFAOYSA-N
Application
Valuable reagent provided in tetrahydrofuran for more convenient handling.
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-2.0 °F
Point d'éclair (°C)
-18.88 °C