901257
2-Hydrazinoquinoline
≥98%
Synonyme(s) :
2-Hydrazineylquinoline
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98%
Forme
powder
Pf
140-145 °C
InChI
1S/C9H9N3/c10-12-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)11-9/h1-6H,10H2,(H,11,12)
Clé InChI
QMVCLSHKMIGEFN-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable