Merck
Passer à
36766
2,6-Dimethylaniline
PESTANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
2,6-Xylidine, 2-Amino-1,3-dimethylbenzene, 2-Amino-m-xylene
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
250 mg
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
50,80 €
A propos de cet article
Formule linéaire :
(CH3)2C6H3NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
121.18
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
201-758-7
Beilstein/REAXYS Number:
636332
MDL number:
50,80 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander une commande groupée
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
grade
analytical standard
Quality Segment
vapor pressure
<0.01 mmHg ( 20 °C)
product line
PESTANAL®
assay
~99%
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.560 (lit.)
bp
214 °C/739 mmHg (lit.)
mp
10-12 °C (lit.)
density
0.984 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
Cc1cccc(C)c1N
InChI
1S/C8H11N/c1-6-4-3-5-7(2)8(6)9/h3-5H,9H2,1-2H3
InChI key
UFFBMTHBGFGIHF-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
D146005D145807137863
format
neat
format
-
format
-
format
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
assay
~99%
assay
99%
assay
99%
assay
98%
grade
analytical standard
grade
-
grade
-
grade
-
product line
PESTANAL®
product line
-
product line
-
product line
-
density
0.984 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.984 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.993 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.972 g/mL at 25 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2,6-Dimethylaniline
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
195.8 °F - closed cup
flash_point_c
91 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
87-62-7
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :