900965
CzSi
Synonyme(s) :
9-(4-tert-Butylphenyl)-3,6-bis(triphenylsilyl)-9H-carbazole, 9-[4-(1,1-Dimethylethyl)phenyl]-3,6-bis(triphenylsilyl)-9H-carbazole
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥97%
Forme
solid
InChI
1S/C58H49NSi2/c1-58(2,3)44-34-36-45(37-35-44)59-56-40-38-52(60(46-22-10-4-11-23-46,47-24-12-5-13-25-47)48-26-14-6-15-27-48)42-54(56)55-43-53(39-41-57(55)59)61(49-28-16-7-17-29-49,50-30-18-8-19-31-50)51-32-20-9-21-33-51/h4-43H,1-3H3
Clé InChI
WIHKEPSYODOQJR-UHFFFAOYSA-N
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Certificats d'analyse (COA)
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Déjà en possession de ce produit ?
Contenu apparenté
Organic electronics utilizes organic conductors and semiconductors for applications in organic photovoltaics, organic light-emitting diodes, and organic field-effect transistors.
L'électronique organique utilise des conducteurs et des semiconducteurs organiques pour les applications du type cellules photovoltaïques organiques, diodes électroluminescentes organiques (OLED) et transistors à effet de champ organiques (OFET).