Documents
900794
Sigma-Aldrich
Selenium-77Se
≥99.2 atom % (77Se)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
77Se
Poids moléculaire :
76.92
Code UNSPSC :
12141910
Pureté isotopique
≥99.2 atom % (77Se)
Forme
solid
Changement de masse
M-2
Chaîne SMILES 
[77SeH2]
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4 - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable