900768
Berkessel-Katsuki epoxidation catalyst
≥98%
Synonyme(s) :
Ti-Berkessel-Katsuki ligand complex, Titanium cis-1,2-diaminocyclohexane salalen catalyst
192,00 €
About This Item
192,00 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98%
Forme
powder or crystals
Pertinence de la réaction
core: titanium
reagent type: catalyst
Catégories apparentées
Application
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable