Documents
900577
Sigma-Aldrich
(R)-2-Ethylpiperidine hydrochloride
≥95%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H15N · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
149.66
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
Pureté
≥95%
Forme
solid
Chaîne SMILES 
CC[C@H]1NCCCC1.[H]Cl
InChI
1S/C7H15N.ClH/c1-2-7-5-3-4-6-8-7;/h7-8H,2-6H2,1H3;1H/t7-;/m1./s1
Clé InChI
HFEDNVOKYCDBFD-OGFXRTJISA-N
Application
Chiral building block developed using Liverpool ChiroChem-patented technology.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable