Principaux documents
900536
Sigma-Aldrich
Methyl acetate-1,2-13C2
≥99 atom % 13C, ≥97% (CP)
About This Item
Formule linéaire :
13CH313COOCH3
Poids moléculaire :
76.06
Code UNSPSC :
12352101
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
≥99 atom % 13C
Essai
≥97% (CP)
Forme
liquid
Changement de masse
M+2
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
14.0 °F
Point d'éclair (°C)
-10 °C