Principaux documents
900486
Sigma-Aldrich
Gold nano-urchins
70 nm, maleimide functionalized, conjugation kit
Synonyme(s) :
Maleimide-activated gold nanourchins, Au nanoparticles, Gold nanoparticles, Urchins
1 EA
372,00 €
372,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
372,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12141717
Nomenclature NACRES :
NA.23
372,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
nanourchin
Durée de conservation
12 mo. at -20 °C (If stored unopened and as specified, are stable for at least 12 months)
Conditions de stockage
protect from light
Taille des particules
70 nm
λmax
600 nm
Groupe fonctionnel
maleimide
Informations légales
Product of CytoDiagnostics, Inc.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Articles
Drs. Fernandes and Baptista discuss gold nanoparticles synthesis and diagnostics regulations, focusing on lateral flow assays.