900472
(R)-TolBINAP Pd G4
95%
620,00 €
About This Item
620,00 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
95%
Forme
powder
Caractéristiques
generation 4
Pertinence de la réaction
core: palladium
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
Capacité de réaction
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Groupe fonctionnel
phosphine
Chaîne SMILES
CC(C=C1)=CC=C1P(C2=CC=C(C)C=C2)C3=C(C4=C(P(C5=CC=C(C)C=C5)C6=CC=C(C)C=C6)C=CC7=C4C=CC=C7)C8=C(C=C3)C=CC=C8.C[NH+](C9=C(C=CC=C9)C%10=C%11C=CC=C%10)[Pd-]%11OS(C)(=O)=O
Clé InChI
WKGRPDDVBKRQJX-UHFFFAOYSA-M
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
G3 and G4 Buchwald palladium precatalysts are the newest air, moisture, and thermally stable crossing-coupling complexes used in bond formation for their versatility and high reactivity.