Principaux documents
900395
Sigma-Aldrich
Ethyl chloroformate-(carbonyl-13C)
≥99 atom % 13C, ≥97% (CP)
About This Item
Formule linéaire :
Cl13COOCH2CH3
Poids moléculaire :
109.52
Code UNSPSC :
12352101
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
≥99 atom % 13C
Essai
≥97% (CP)
Forme
liquid
Changement de masse
M+2
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
50.0 °F
Point d'éclair (°C)
10 °C