Principaux documents
900388
Sigma-Aldrich
Inulin-13C
(from chicory), ≥97 atom % 13C, ≥97% (CP)
100 MG
2 230,00 €
2 230,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 MG
2 230,00 €
About This Item
Formule linéaire :
13C6nH10n+2O5n+1
Code UNSPSC :
12352005
Nomenclature NACRES :
NA.13
2 230,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Niveau de qualité
Source biologique
(from chicory)
Pureté isotopique
≥97 atom % 13C
Essai
≥97% (CP)
Forme
powder
Changement de masse
M+6 (per repeating unit)
Catégories apparentées
Conditionnement
This product is available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3