900365
Gold, nanorods
10 nm diameter, λmax, 1064 nm, dispersion in H2O, citrate capped
Synonyme(s) :
Au Nanorods
560,00 €
About This Item
560,00 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Forme
dispersion in H2O
nanorod
Concentration
35 μg/mL in H2O
Longueur
65-69 nm
Diamètre
10 nm
pH
6
λmax
1064 nm
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Description générale
- Longitudinal peak = 1064 nm (± 15 nm)
- Longitudinal absorbance OD = 1
- Transverse peak = 508 nm (± 5 nm)
- Transverse absorbance OD = 0.1
- Citrate capped
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable