900312
Poly(L-lactide-co-caprolactone)
lactide:caprolactone 15:85, viscosity 1.5 dL/g
Synonyme(s) :
PLLA-PCL
About This Item
Produits recommandés
Forme
chips or granules
Niveau de qualité
Ratio alimentaire
lactide:caprolactone 15:85
Viscosité
1.5 dL/g
Température de transition
flash point >230 °F
Tm 37-42 °C
Température de stockage
−20°C
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Les clients ont également consulté
Articles
Innovations in polymer technology have had a significant impact on the advancement of novel drug delivery systems.