Principaux documents
900207
Sigma-Aldrich
D-Alanine-2-13C,15N
≥98 atom % 15N, ≥99 atom % 13C, ≥99% (CP)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
13CC2H715NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
91.08
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
≥99 atom % 13C
≥98 atom % 15N
Essai
≥99% (CP)
Forme
solid
Technique(s)
bio NMR: suitable
Changement de masse
M+2
Chaîne SMILES 
C[13C@@H]([15NH2])C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)/t2-/m1/s1/i2+1,4+1
Clé InChI
QNAYBMKLOCPYGJ-GMWHYDPQSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable