Principaux documents
900029
Sigma-Aldrich
Polyphthalaldehyde
Linear
Synonyme(s) :
PPA
500 MG
252,00 €
252,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
500 MG
252,00 €
About This Item
Formule linéaire :
(C8H6O2)n
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.23
252,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Forme
powder
Poids mol.
average Mn 5000-8000
PDI
<2
Application
PPA is a self-amplified depolymerization media for dry lithography.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Probe-based 3-D nanolithography using self-amplified depolymerization polymers.
Armin W Knoll et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 22(31), 3361-3365 (2010-04-27)
Wanji Seo et al.
Journal of the American Chemical Society, 132(27), 9234-9235 (2010-06-23)
This Communication describes a strategy for designing stimuli-responsive plastics that are capable of responding to chemical signals in the environment by changing shape. The plastics consist of patterned mixtures of poly(phthalaldehyde) polymers in which each polymer contains a different end-capping