Principaux documents
88063
Sigma-Aldrich
Tetraphenylphosphonium iodide
≥99.0% (CHN)
About This Item
Formule linéaire :
(C6H5)4P(I)
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
466.29
Numéro Beilstein :
3922216
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352000
ID de substance PubChem :
Pureté
≥99.0% (CHN)
Impuretés
≤1% water
Pf
343-348 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[I-].c1ccc(cc1)[P+](c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4