86918
Tetrabutylammonium triiodide
≥97.0% (AT)
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥97.0% (AT)
Forme
crystals
Pf
69-71 °C
Chaîne SMILES
I[I-]I.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.I3/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;1-3-2/h5-16H2,1-4H3;/q+1;-1
Clé InChI
SBSSZSCMFDYICE-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable