86359
TentaGel™ S-NH2
extent of labeling: 0.20-0.35 mmol/g N loading
Synonyme(s) :
O-(2-Aminoethyl)polyethylene glycol polymer-bound
About This Item
Produits recommandés
Gamme de produits
TentaGel™
Forme
solid
Capacité de réaction
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Ampleur du marquage
0.20-0.35 mmol/g N loading
Taille des particules
110-150 μm
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
amine
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Application
- As a support in the synthesis of L-Leu based peptides and oligomers, which are used as catalysts in Julia-Colonna epoxidation of chalcones.
- In the synthesis of 1,3-dialkyl quinazoline-2,4-diones.
- To synthesize N-substituted amidinoaryloxypyridine analogs as potent factor Xa inhibitors.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable