Principaux documents
859575
Sigma-Aldrich
S-Boc-2-mercapto-4,6-dimethylpyrimidine
98%
Synonyme(s) :
O-tert-Butyl-S-(4,6-dimethyl-2-pyrimidinyl) thiocarbonate, Boc-S
25 G
112,00 €
112,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
112,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C11H16N2O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
240.32
Beilstein:
396984
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
112,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
98%
Forme
crystals
Pf
48-51 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
thioether
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Cc1cc(C)nc(SC(=O)OC(C)(C)C)n1
InChI
1S/C11H16N2O2S/c1-7-6-8(2)13-9(12-7)16-10(14)15-11(3,4)5/h6H,1-5H3
Clé InChI
POTDIELOEHTPJN-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup