Key Documents
859362
Sigma-Aldrich
L-Histidinol dihydrochloride
99%
Synonyme(s) :
β-Aminoimidazole-4-propanol dihydrochloride, (S)-2-Amino-3-(4-imidazolyl)propanol dihydrochloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H11N3O · 2HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
214.09
Numéro Beilstein :
3914853
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Pureté
99%
Activité optique
[α]19/D −2.2°, c = 2 in H2O
Pf
198-201 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
Cl[H].Cl[H].N[C@H](CO)Cc1c[nH]cn1
InChI
1S/C6H11N3O.2ClH/c7-5(3-10)1-6-2-8-4-9-6;;/h2,4-5,10H,1,3,7H2,(H,8,9);2*1H/t5-;;/m0../s1
Clé InChI
FRCAFNBBXRWXQA-XRIGFGBMSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Precursor of histamine; reversible inhibitor of protein synthesis.
Remplacé(e)(s) par