Principaux documents
851671
Sigma-Aldrich
Helicin
99%
Synonyme(s) :
Salicylaldehyde β-D-glucoside
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C13H16O7
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
284.26
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
99%
Forme
solid
Activité optique
[α]25/D −57.1°, c = 1.5 in H2O
Pf
178 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[H]C(=O)c1ccccc1O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C13H16O7/c14-5-7-3-1-2-4-8(7)19-13-12(18)11(17)10(16)9(6-15)20-13/h1-5,9-13,15-18H,6H2/t9-,10-,11+,12-,13-/m1/s1
Clé InChI
BGOFCVIGEYGEOF-UJPOAAIJSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Line Christiansen et al.
Applied and environmental microbiology, 86(21) (2020-08-23)
Pseudomonas fluorescens In5 synthesizes the antifungal cyclic lipopeptides (CLPs) nunamycin and nunapeptin, which are similar in structure and genetic organization to the pseudomonas-derived phytotoxins syringomycin and syringopeptin. Regulation of syringomycin and syringopeptin is dependent on the two-component global regulatory system