Principaux documents
84795
Sigma-Aldrich
Benzyldiphenylphosphine, polymer-bound
200-400 mesh, extent of labeling: ~2.5 mmol/g loading
Synonyme(s) :
(Diphenylphosphionomethyl)polystyrene
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Forme
crystals
Capacité de réaction
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Pertinence de la réaction
reagent type: ligand
Ampleur du marquage
~2.5 mmol/g loading
Matrice
crosslinked with 2% DVB
Taille des particules
200-400 mesh
Groupe fonctionnel
phosphine
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable