Principaux documents
84737
Sigma-Aldrich
Sulfur trioxide pyridine complex
technical, ≥45% SO3 basis
Synonyme(s) :
NSC 75831, Pyridine sulfur trioxide complex
100 G
45,50 €
500 G
122,00 €
45,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 G
45,50 €
500 G
122,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H5NO3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
159.16
Beilstein:
3704116
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352303
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
45,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
technical
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: oxidant
Concentration
≥45% (SO3)
Résidus de calcination
≤0.05%
Pf
154-170 °C
Chaîne SMILES 
O=S(=O)=O.c1ccncc1
InChI
1S/C5H5N.O3S/c1-2-4-6-5-3-1;1-4(2)3/h1-5H;
Clé InChI
UDYFLDICVHJSOY-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
  • Sulfation agent
Reactant for:
  • Preparation of azido anologs of pregnanolone
  • Sulfate esters of morphine derivatives
  • Gold nanoparticles capped with sulfate-ended ligands as anti-HIV agents
Sulfur trioxide pyridine complex is mainly a sulfation agent[1][2][3] that can be used for sulfations of alcohols, sulfonations, deoxygenations and other reductions, oxidations with DMSO.[4][5][6]
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
G.A. Olah et al.
Synthesis, 59-59 (1979)
Studies on Selectin Blocker. 1. Structure- Activity Relationships of Sialyl Lewis X Analogs.
Ohmoto H, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 39(6), 1339-1343 (1996)
Synthesis, 984-984 (1979)
In vitro and in vivo selectin-blocking activities of sulfated lipids and sulfated sialyl compounds.
Mulligan MS, et al.
International Immunology, 10(5), 569-575 (1998)
Sulfated hyaluronan derivatives reduce the proliferation rate of primary rat calvarial osteoblasts.
Kunze R, et al.
Glycoconjugate Journal, 27(1), 151-158 (2010)