Principaux documents
84280
Sigma-Aldrich
Hexyl salicylate
≥99.0% (GC)
Synonyme(s) :
Hexyl 2-hydroxybenzoate
250 ML
40,50 €
40,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 ML
40,50 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C13H18O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
222.28
Beilstein:
2453103
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
40,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
≥99.0% (GC)
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.505 (lit.)
n20/D 1.505
pb
290 °C (lit.)
Indice d'acide
≤5
Densité
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ester
Chaîne SMILES 
CCCCCCOC(=O)c1ccccc1O
InChI
1S/C13H18O3/c1-2-3-4-7-10-16-13(15)11-8-5-6-9-12(11)14/h5-6,8-9,14H,2-4,7,10H2,1H3
Clé InChI
DUKPKQFHJQGTGU-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
251.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
122 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter