82963
2-(2-Pyridylazo)-1-naphthol
≥95.0%
Synonyme(s) :
ISOPAN
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥95.0%
Pf
124-128 °C
Chaîne SMILES
Oc1c(ccc2ccccc12)\N=N\c3ccccn3
InChI
1S/C15H11N3O/c19-15-12-6-2-1-5-11(12)8-9-13(15)17-18-14-7-3-4-10-16-14/h1-10,19H/b18-17+
Clé InChI
DKWJRBBUVAQOAC-ISLYRVAYSA-N
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable