605999
L-Ascorbic acid-1-13C
99 atom % 13C
Synonyme(s) :
L-Threoascorbic acid-1-13C, Vitamin C-1-13C
507,00 €
About This Item
507,00 €
Produits recommandés
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Niveau de qualité
Essai
99% (CP)
Forme
powder
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Couleur
white to beige
Pf
193 °C (dec.) (lit.)
Changement de masse
M+1
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
OC[C@H](O)[C@H]1O[13C](=O)C(O)=C1O
InChI
1S/C6H8O6/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5/h2,5,7-10H,1H2/t2-,5+/m0/s1/i6+1
Clé InChI
CIWBSHSKHKDKBQ-HYAXHRHPSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Conditionnement
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable