Principaux documents
809551
Sigma-Aldrich
Methyltriphenylphosphonium methylcarbonate
Synonyme(s) :
Perosa-Selva-Noè Vinylation Reagent
5 G
287,00 €
287,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
287,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C21H21O3P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
352.36
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
287,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
powder
Niveau de qualité
Capacité de réaction
reaction type: C-C Bond Formation
Pf
146-151 °C
Groupe fonctionnel
phosphine
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
C[P+](C1=CC=CC=C1)(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3.[O-]C(OC)=O
InChI
1S/C19H18P.C2H4O3/c1-20(17-11-5-2-6-12-17,18-13-7-3-8-14-18)19-15-9-4-10-16-19;1-5-2(3)4/h2-16H,1H3;1H3,(H,3,4)/q+1;/p-1
Clé InChI
FALLFMKOBMQQNQ-UHFFFAOYSA-M
Description générale
Methyltriphenylphosphonium methylcarbonate, also known as Perosa-Selva-Noè vinylation reagent, is a green reagent for performing halide and base-free Wittig reaction. It can be prepared by reacting triphenylphosphine with dimethylcarbonate.[1]
Application
[Ph3PCH3][CH3OCO2] is a latent ylide that promotes Wittig vinylation of aldehydes and ketones. Alkenes are obtained simply by mixing [Ph3PCH3][CH3OCO2] and the carbonyl and heating in a solvent (no base, no halides, and no inorganic byproducts needed).
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Methyltriphenylphosphonium Methylcarbonate, an All-In-One Wittig Vinylation Reagent.
Cattelan L, et al.
ChemSusChem, 8(23), 3963-3966 (2015)