809489
Poly(N-isopropyl acrylamide-co-(N-methacryloxysuccinimide))
NHS 10 mol%, average Mn 5,000
Synonyme(s) :
PNIPAM
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Poids mol.
average Mn 5,000
Température de stockage
2-8°C
Application
Autres remarques
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Les clients ont également consulté
Articles
Professor Mitsuhiro Ebara provides insights on several types of smart nanofiber mesh systems that have been explored for different drug delivery purposes.