808989
Silice
mesoporous, 0.5 μm particle size, pore size ~4 nm
Synonyme(s) :
Dioxyde de silicium
186,00 €
About This Item
186,00 €
Produits recommandés
Forme
mesoporous
powder
Niveau de qualité
Superficie
300-400 m2/g
Taille des particules
0.4-0.6 μm (SEM)
0.5 μm
Dimension de pores
0.2-0.4 cm3/g pore volume
3.5-4.5 nm pore diameter
~4 nm pore size
pb
2230 °C (lit.)
Pf
>1600 °C (lit.)
Chaîne SMILES
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Clé InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
Mesoporous silica used in wastewater remediation, air cleaning, catalysis, bio-catalysis, and drug delivery.