808903
Gold nanoparticles
50 nm diameter, biotin terminated, PEG 5000, OD 50, dispersion in H2O
Synonyme(s) :
Biotin Gold
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
PEG 5000
Niveau de qualité
Forme
dispersion in H2O
nanoparticles
Composition
, 1.76E12 particles/mL
Conditionnement
pkg of 0.5 mL
Conditions de stockage
do not freeze
Concentration
2.23 mg/mL in H2O
DO
50
Superficie
6.18 m2/g
Diamètre
50 nm
pH
5-7
Densité
1.00 g/cm3
λmax
535 nm
Groupe fonctionnel
biotin
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/Au
Clé InChI
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable