808946
Gold nanoparticles
80 nm diameter, biotin terminated, PEG 5000 coated, OD 50, dispersion in H2O
Synonyme(s) :
Biotin Gold
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
PEG 5000
Niveau de qualité
Forme
dispersion in H2O
nanoparticles
Composition
, 3.91E+11 particles/mL
Conditionnement
pkg of 0.5 mL
Conditions de stockage
do not freeze
Concentration
2.03 mg/mL in H2O
DO
50
Superficie
3.87 m2/g
Diamètre
80 nm
pH
5-7
Densité
1.00 g/cm3
peak SPR wavelength
553 nm
Groupe fonctionnel
biotin
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/Au
Clé InChI
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable