Documents
807958
Sigma-Aldrich
Copper
nanowires, diam. × L ~100 nm (±20 nm) × 10~20 μm, ~5 mg/mL in ethanol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
Cu
Poids moléculaire :
63.55
Code UNSPSC :
12141711
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
nanowires
Niveau de qualité
Concentration
~5 mg/mL in ethanol
Diam. × L
~100 nm (±20 nm) × 10~20 μm
Température de stockage
2-8°C
Application
Copper nanowires find applications in flexible electronics, transparent electrodes, photocatalysis, solar cells and as shape memory material [1, 2, 3].
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
57.2 °F
Point d'éclair (°C)
14 °C