Principaux documents
806730
Sigma-Aldrich
Modified bovine gelatin type B-PEG-Cys
0.2 μm filtered
Synonyme(s) :
Gelatin-Cys, Gelatin-PEG-Cys
About This Item
Formule linéaire :
(C37H59O11N12)n (C2H4O)nC3H6ONS
Code UNSPSC :
51171641
Nomenclature NACRES :
NA.23
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Niveau de qualité
Forme
flakes
Température de stockage
−20°C
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable