Principaux documents
806307
Sigma-Aldrich
Hyperbranched G3-PEG20k-OH
Synonyme(s) :
bis-MPA hyperbranched PEG20k-OH dendrimer, pseudo generation 3
5 G
151,00 €
151,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
151,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C980H1934O498
Poids moléculaire :
21687.54
Code UNSPSC :
12162002
Nomenclature NACRES :
NA.23
151,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
powder
Niveau de qualité
Pf
56-61 °C
Température de stockage
−20°C
Description générale
  • End Group Functionality: Hydroxyl surface group
  • Generation: Pseudo generation 3
  • No. Surface Groups: 16
  • Calculated Mol. Wt.: 21,688 g/mol
  • Core: Polyethylene Glycol 20,000
  • Branching units: 2,2-bis(methylol)propionic acid (bis-MPA)
Application
Nontoxic dendrimers for drug delivery, with functional groups for conjugation or additional modifications.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Multifunctional Poly(ethylene glycol): synthesis, characterization, and potential applications of dendritic-linear-dendritic block copolymer hybrids.
Andren O, et al.
Macromolecules, 46(10), 3726-3736 (2013)
Articles
Dendrimers, polymer nanostructures, are synthesized for specific purposes by manipulating critical nanoscale design parameters (CNDPs).