Principaux documents
806110
Sigma-Aldrich
bis-MPA-Azide dendrimer
trimethylol propane core, generation 5
Synonyme(s) :
G5-TMP-Azide
100 MG
642,00 €
642,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 MG
642,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C1047H1622N288O378
Poids moléculaire :
24291.78
Code UNSPSC :
12162002
Nomenclature NACRES :
NA.23
642,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Forme
(Liquid, solid, or semi-solid)
Température de stockage
−20°C
Description générale
  • End Group Functionality: Azide surface group
  • Generation: 5
  • No. Surface Groups: 96
  • Calculated Mol. Wt.: 24292.1 g/mol
  • Other Notes: bis-MPA = 2,2-bis(hydroxymethyl)propionic acid
Application
Nontoxic dendrimers for drug delivery, with functional groups for conjugation or additional modifications.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Anna Carlmark et al.
Chemical Society reviews, 42(13), 5858-5879 (2013-05-01)
Dendritic polymers are highly branched, globular architectures with multiple representations of functional groups. These nanoscale organic frameworks continue to fascinate researchers worldwide and are today under intensive investigation in application-driven research. A large number of potential application areas have been