805416
5H-Pyrido[3,2-b]indole
Synonyme(s) :
δ-Carboline
235,00 €
About This Item
235,00 €
Produits recommandés
Essai
99% (HPLC)
Niveau de qualité
Forme
powder
Pf
209-214 °C
Chaîne SMILES
C1(C=CC=C2)=C2C(N=CC=C3)=C3N1
InChI
1S/C11H8N2/c1-2-5-9-8(4-1)11-10(13-9)6-3-7-12-11/h1-7,13H
Clé InChI
NSBVOLBUJPCPFH-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable