Principaux documents
805114
Sigma-Aldrich
PLGA microspheres
25 μm average diameter
Synonyme(s) :
Degradex® PLGA, PLGA Nanoparticles
50 MG
503,00 €
503,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
50 MG
503,00 €
About This Item
Formule linéaire :
(C3H4O2)x(C2H2O2)y
Code UNSPSC :
12162002
Nomenclature NACRES :
NA.23
503,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
powder
Niveau de qualité
Diamètre moyen
25 μm
Densité
1.3 g/cm3
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
Degradex® is made with poly(D,L-lactide-co-glycolide) with an L/G ratio of 50/50 and a Mw of 30,000.
To re-constitute:
  • Remove the product from freezer
  • Wait until temperature rises to the ambient temperature
  • Add DI water or buffer to the container
  • Vortex and sonicate for 5 minutes to ensure the microspheres are well suspended.
Application
Plain PLGA particles for testing system compatibility in drug delivery research. Particles can be used as carriers by attaching drug or biological/chemical entities to particle surface. PLGA particles are used for controlled release, sustained release and targeted drug delivery.
Informations légales
Degradex is a registered trademark of Phosphorex, Inc.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Study on how Degradex® PLGA microspheres and nanoparticles can be used for drug delivery research and formulation development.
Polymeric antioxidants show promise in drug delivery with superior bioavailability and antioxidant potential.