804541
Quaterrylene
Synonyme(s) :
Benzo[1,2,3-cd: 4,5,6-c′d′]diperylene
362,00 €
About This Item
362,00 €
Produits recommandés
Forme
powder
Niveau de qualité
Densité
1.467±0.06 g/cm3 (lit.)
Chaîne SMILES
C12=CC=CC(C3=C(C4=CC=C5C6=CC=C(C7=CC=C8)C9=C(C%10=C7C8=CC=C%10)C=CC%11C96)C5=C%11C=C3)=C1C4=CC=C2
InChI
1S/C40H22/c1-5-21-6-2-10-24-28-14-18-32-34-20-16-30-26-12-4-8-22-7-3-11-25(36(22)26)29-15-19-33(40(34)38(29)30)31-17-13-27(37(28)39(31)32)23(9-1)35(21)24/h1-20,31,39H
Clé InChI
BWASZFNXSFVOCT-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
- Organic Electronics
- Photovoltaic Components
- Graphene Nanoribbons
- Electroactive Polymers
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable