803227
Sulfo-MBS (m-maleimidobenzoyl-N-hydroxysulfosuccinimide ester)
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥80%
Forme
powder
Poids mol.
416.3
Pertinence de la réaction
reagent type: cross-linking reagent
Conditions de stockage
desiccated
Solubilité
water: soluble
Groupe fonctionnel
maleimide
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O=C(C1=CC(N2C(C=CC2=O)=O)=CC=C1)ON3C(C(S(=O)([O-])=O)CC3=O)=O.[Na+]
InChI
1S/C15H10N2O9S.Na/c18-11-4-5-12(19)16(11)9-3-1-2-8(6-9)15(22)26-17-13(20)7-10(14(17)21)27(23,24)25;/h1-6,10H,7H2,(H,23,24,25);/q;+1/p-1
Clé InChI
LKUULGDICDGFIQ-UHFFFAOYSA-M
Description générale
Caractéristiques et avantages
- Reactive groups: sulfo-NHS ester and maleimide
- Reactive towards: amino and sulfhydryl groups
- Non-cleavable
- Water-soluble (compare to MBS)
- Membrane impermeable, allowing cell surface labeling
Attention
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable