Principaux documents
803154
Sigma-Aldrich
Cortisone-2,3,4-13C3 solution
100 μg/mL in methanol, 98 atom % 13C, 97% (CP)
1 ML
844,00 €
844,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
1 ML
844,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
13C3C18H28O5
Poids moléculaire :
363.42
Code UNSPSC :
12142200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
844,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Pureté isotopique
98 atom % 13C
Niveau de qualité
Essai
97% (CP)
Forme
liquid
Concentration
100 μg/mL in methanol
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Changement de masse
M+3
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O=[13C]1[13CH2]C[C@@]2(C)C(CCC(C(CC[C@]3(O)C(CO)=O)[C@]3(C)C4)C2C4=O)=[13CH]1
InChI
1S/C21H28O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h9,14-15,18,22,26H,3-8,10-11H2,1-2H3/t14?,15?,18?,19-,20-,21-/m0/s1/i5+1,9+1,13+1
Clé InChI
MFYSYFVPBJMHGN-FTFXCUAESA-N
Catégories apparentées
Application
This product may be used as an analytical standard.
Conditionnement
1 mL in ampule
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
49.5 °F
Point d'éclair (°C)
9.7 °C
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :