Principaux documents
900170
Sigma-Aldrich
Cortisone-2,2,4,6,6,9,12,12-d8
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
1 MG
424,00 €
5 MG
1 070,00 €
424,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
1 MG
424,00 €
5 MG
1 070,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C21D8H20O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
368.49
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
424,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Pureté isotopique
≥98 atom % D
Niveau de qualité
Essai
≥98% (CP)
Forme
powder
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Changement de masse
M+8
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
OCC([C@@]1(O)CC[C@@]([C@]1(C)C2([2H])[2H])([H])[C@]3([H])CC([2H])([2H])C4=C([2H])C(C([2H])([2H])C[C@]4(C)[C@@]3([2H])C2=O)=O)=O
InChI
1S/C21H28O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h9,14-15,18,22,26H,3-8,10-11H2,1-2H3/t14-,15-,18+,19-,20-,21-/m0/s1/i3D2,5D2,9D,10D2,18D
Clé InChI
MFYSYFVPBJMHGN-BMUVRMCQSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Cortisone-2,2,4,6,6,9,12,12-d8 (Cortisone-d8) is deuterium-labeled Cortisone. Cortisone is an oxidized metabolite of cortisol (glucocorticoid).
Application
Cortisone-2,2,4,6,6,9,12,12-d8 is used as an isotope.
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Repr. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3