803022
5-Methyltetrahydrofolic acid-(glutamic acid-13C5)
99 atom % 13C, 95% (CP)
Synonyme(s) :
5-MethyltetrahydroVitamin B9-(glutamic acid-13C5)
2 070,00 €
About This Item
2 070,00 €
Produits recommandés
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Niveau de qualité
Essai
95% (CP)
Forme
powder
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Couleur
white to off-white
Application(s)
detection
Changement de masse
M+5
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O[13C]([13C][13C][13C]([13C](O)=O)NC(C1=CC=C(NC[C@@H]2N(C)C(C(N=C(N)N3)=O)=C3NC2)C=C1)=O)=O
InChI
1S/C20H20N7O6/c1-27-12(9-23-16-15(27)18(31)26-20(21)25-16)8-22-11-4-2-10(3-5-11)17(30)24-13(19(32)33)6-7-14(28)29/h2-5,12,22H,8-9H2,1H3,(H,24,30)(H,28,29)(H,32,33)(H4,21,23,25,26,31)/t12-/m0/s1/i6+1,7+1,13+1,14+1,19+1
Clé InChI
HMSZVEVPXBVRSZ-XCGRYNQXSA-N
Catégories apparentées
Description générale
5-Methyltetrahydrofolic acid-(glutamic acid-13C5) is an isotope of vitamin B9 wherein all the five glutamate carbons are replaced by 13C6 carbon.
Application
Conditionnement
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable